주요 문서
554251
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-ethoxy-2-hydroxybenzoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
양식
solid
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-9(10(12)7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FXANKCVUGUNPBD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)