주요 문서
554197
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
196.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(5-10(11)12)9(6-8)14-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)