주요 문서
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(OCH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
247.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)