주요 문서
554057
Sigma-Aldrich
(±)-2,3-Dibromobutane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(Br)CH(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
215.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
73 °C/47 mmHg (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI key
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)