주요 문서
553417
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride THF complex
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8AlCl3O
CAS Number:
Molecular Weight:
205.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: aluminum
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.Al.3ClH/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;;3*1H/q;+3;;;/p-3
InChI key
QBBWRNBMWSVXBB-UHFFFAOYSA-K
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)