주요 문서
552607
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazino)propyl functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
동의어(들):
Piperazino-3 functionalized silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.22
라벨링 범위
0.8 mmol/g loading
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.