주요 문서
552445
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(I)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
284.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5910 (lit.)
density
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(I)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClFIO/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
InChI key
KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)