분석
97%
refractive index
n20/D 1.5180 (lit.)
bp
234-235 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3
InChI key
ZBDUWPZEVMGAMD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터