55100
8-Quinolinol hemisulfate salt
≥98.0% (dry substance, T), yellow
동의어(들):
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt
About This Item
추천 제품
설명
C9H7NO · ½H2SO4 (Linear Formula)
분석
≥98.0% (dry substance, T)
불순물
~5% water
색상
yellow
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
InChI key
YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable