주요 문서
550825
Sigma-Aldrich
Zinc chlorothiophenolate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn(SC6Cl5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
628.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
solid
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
364-369 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Zn]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.ClH.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5,7H;1H;/q;;+2/p-2
InChI key
HOQVHYWMYIDELD-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)