주요 문서
549924
Sigma-Aldrich
Glycidyl methyl ether, polymer-bound
50-90 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
Epoxide resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
라벨링 범위
3.0 mmol/g loading
입자 크기
50-90 mesh
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C(OCc3ccccc3)C4CO4
InChI
1S/C10H12O2.C10H10.C8H8/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-5,10H,6-8H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
KRZGZGXXONWBRA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)