주요 문서
548790
Sigma-Aldrich
6-Nitro-1,4-benzodioxane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7NO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
MQSGCURTKWHBRX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)