분석
96%
mp
223 °C (dec.) (lit.)
작용기
bromo
chloro
SMILES string
Clc1nc(Br)[nH]c1Cl
InChI
1S/C3HBrCl2N2/c4-3-7-1(5)2(6)8-3/h(H,7,8)
InChI key
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3