주요 문서
548685
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(Cl)F
CAS Number:
Molecular Weight:
209.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
density
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI key
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)