주요 문서
548278
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)methanesulfonamide
동의어(들):
3-(Methylsulfonylamino)aniline, 3-N-(Methylsulfonyl)aminoaniline, N-(3-Aminophenyl)methanesulfamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
186.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES string
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI key
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)