Key Documents
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO (Benzaldehyde) resin
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
4-Benzyloxybenzaldehyde, polymer-bound, Aldehyde, polymer-bound, Wang aldehyde resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
제품 라인
StratoSpheres
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
라벨링 범위
3.0 mmol/g loading
입자 크기
50-100 mesh
작용기
aldehyde
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)