주요 문서
547220
Sigma-Aldrich
cis-8-Undecenal
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH=CH(CH2)6CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
168.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4460 (lit.)
bp
89 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3/b4-3-
InChI key
DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)