주요 문서
547182
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyheptane
98%
동의어(들):
Heptanal dimethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.4105 (lit.)
bp
183 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
136.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)