주요 문서
546992
Sigma-Aldrich
Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
217.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
광학 활성
[α]20/D −47°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
81-86 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-8(13)4-7(11)6-12/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.