주요 문서
546933
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
245.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
546933 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
mp
32-35 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Clc1cc(Cl)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)