주요 문서
546771
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodofluorene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8I2
CAS Number:
Molecular Weight:
418.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
216-218 °C (lit.)
SMILES string
Ic1ccc-2c(Cc3cc(I)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8I2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChI key
YCWGCTPMBCOCLT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)