주요 문서
546623
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-2,7-di-1-propynyl-9H-fluorene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H46
CAS Number:
Molecular Weight:
466.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
60-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)C#CC)C#CC
애플리케이션
Precursor for conducting polymer.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)