주요 문서
546542
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4(NO2)CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-6(10(12)13)5(3-4)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
InChI key
MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and preliminary cytotoxic and antifungal evaluation of some 6-N,N-dialkyl 2-aryl-4(3H)-quinazolinone derivatives.
Lopez SE, et al.
Heterocyclic Communications, 7(5), 473-480 (2001)