분석
97%
mp
283-286 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(nc(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO2/c20-18(21)15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,20,21)
InChI key
PWKUURSWFJBXGO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable