주요 문서
545902
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenoxy)propionitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4O(CH2)2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
165.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
density
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
InChI key
MSQBUHCLFYFIGC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)