주요 문서
54590
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
≥95.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩41,006
250 G
₩121,496
₩41,006
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩41,006
250 G
₩121,496
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
Beilstein:
471352
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩41,006
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
mp
112-116 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Hydroxybenzaldehyde may be used as a reactant during the synthesis of 4-(4-hydroxyphenyl)-but-3-ene-2-one (a raspberry ketone precursor)[1] and [(pyrrole-2,5-diyl)-co-(benzylidene)].[2] It may also be used to prepare nonlinear optical quinolinium single crystals (an OHQ–TMS compound) via a condensation reaction with 1,2-dimethylquinolinium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate in methanol.[3]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
345.2 °F
Flash Point (°C)
174 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Autotoxic antibiotic production by a marine Chromobacterium.
Andersen RJ, et al.
Marine biology, 27(4), 281-285 (1974)
Polymerization of pyrrole with 4-hydroxybenzaldehyde over Al-MCM-41 mesoporous aluminosilicate materials.
Chikh K, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(9), 6485-6496 (2015)
New phenolic N-methylquinolinium single crystals for second-order nonlinear optics.
Kim JS, et al.
Opt. Mater., 45, 136-140 (2015)
Secondary amide-based linkers for solid phase organic synthesis.
Swayze EE.
Tetrahedron Letters, 38(49), 8465-8468 (1997)
Preparation of a raspberry ketone precursor in the presence of rare earth oxide catalysts.
Hoelderich WF and Ritzerfeld V.
Applied Catalysis A: General, 504, 654-663 (2015)