주요 문서
545643
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-heptenoate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OCO(CH2)4CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI key
FTJATNSAFIFEDU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A stereoselective synthesis of (+)-physoperuvine using a tandem aza-Claisen rearrangement and ring closing metathesis reaction.
Zaed AM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(13), 2678-2680 (2009)