분석
97%
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
density
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
thioester
SMILES string
CC(=O)SCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3S/c1-7(9)12-6-4-2-3-5-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
PIFIISOIFYMVLS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)