주요 문서
544604
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne
technical grade, 90%
동의어(들):
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-2-hexyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
구성
active oxygen content, 10 wt. %
t1/2
10 hr(125 °C)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
InChI key
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Free radical polymerization initiator.
픽토그램
Exploding BombFlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F
Flash Point (°C)
87 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)