분석
97%
mp
115-118 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzofuran
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-1-methylpyrrole
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzoxazole
It may also be used to synthesize N-(4-ethylbenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide[1]
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges