주요 문서
543675
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-fluorochromone
97%
동의어(들):
3-Bromo-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H4BrFO2
CAS Number:
Molecular Weight:
243.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
InChI key
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)