주요 문서
543586
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6ClNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
199.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
212-216 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2NC(=O)CSc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4H2,(H,10,11)
InChI key
JNPOLSNJHCFNCG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one may be used as a starting material to synthesize 2H-1,4-benzothiazine-3(4H)-thione.[1]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, benzodiazepine receptor binding, and anticonvulsant activity of 2, 3-dihydro-3-oxo-5H-pyrido [3, 4-b][1,4] benzothiazine-4-carbonitriles.
Chorvat RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 26(6), 845-850 (1983)