주요 문서
543330
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromobenzyloxy)benzaldehyde
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2OC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
291.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
InChI key
HGCGRPJQAXHMMI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)