주요 문서
542482
Sigma-Aldrich
2-Butoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
InChI key
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Contains varying amounts of anhydride.
애플리케이션
  • Potentially pharmacologically and biologically active inhibitor of hormone-sensitive lipase
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)