주요 문서
542210
Sigma-Aldrich
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩145,348
₩145,348
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩145,348
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6F2N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
216.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩145,348
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
239-243 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
InChI key
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole may be used in the synthesis of pantoprazole, a drug for treating gastroesophageal reflux disease and gastrointestinal disorders.[1][2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Song WG, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 12, 007-007 (2008)
Process Improvement on the Synthesis of Pantoprazole Sodium.
Yu X, et al.
He Cheng Hua Xue / Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 15(6), 792-792 (2007)