주요 문서
541230
Sigma-Aldrich
Iron(II) molybdate
동의어(들):
Iron molybdate (FeMoO4 )
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
FeMoO4
CAS Number:
Molecular Weight:
215.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
양식:
powder
양식
powder
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[Fe++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI key
QQOCLJJWXLOEJE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)