주요 문서
541141
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2CHOC6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
189.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-5(2-4-6)10(11)12/h1-4,7H
InChI key
SVGGBARCOQPYMV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene (1-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene) can be synthesized by reacting 4-nitrophenol with KOH, water and methanol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Use of fluoroform as a source of difluorocarbene in the synthesis of N-CF2H heterocycles and difluoromethoxypyridines.
Thomoson CR, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 168, 34-39 (2014)