주요 문서
541028
Sigma-Aldrich
3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
동의어(들):
3-Bromophenyl methyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
SMILES string
CC(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6,10H,1H3
InChI key
ULMJQMDYAOJNCC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)