주요 문서
540528
Sigma-Aldrich
(1R, 2R)-Pseudoephedrine-(S)-2-methylhydrocinnamamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H25NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
311.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
136-140 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@H](C)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m0/s1
InChI key
YBSOZNKAYZZSLZ-FCEWJHQRSA-N
법적 정보
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)