주요 문서
540471
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩439,597
₩439,597
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩439,597
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)3SO3CH2CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
382.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩439,597
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
95%
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
density
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
sulfonic acid
SMILES string
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2
InChI key
KJGYBFLEIPDFNQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutylsulfonate may be used in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-6,7-bis(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-naphthalene (TTBN).[1]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
160.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Redox Shuttles with Axisymmetric Scaffold for Overcharge Protection of Lithium-Ion Batteries.
Weng W, et al.
Advanced Energy Materials (2016)