양식
macroporous
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
라벨링 범위
2.5-3.5 mmol/g N loading
입자 크기
18-50 mesh
SMILES string
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
InChI key
RBIYTBCFDIQNIC-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable