Key Documents
539848
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O3/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,7H,4-6H2
InChI key
FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione may be used as a reactant in the synthesis of 12-aryl(hetaryl)-9-(2-furyl)-7,8,9,10,11,12-hexahydrobenzo[a]-acridin-11-ones bearing two asymmetric carbon atoms (C9 and C12).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Three-component condensation of 2-naphthylamine with aromatic aldehydes and 5-(2-furyl)-1, 3-cyclohexanedione.
Kozlov, N. G., K. N. Gusak, and V. V. Skatetskii.
Russ. J. Org. Chem., 42(1), 112-117 (2006)