주요 문서
539635
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
203.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2
InChI key
SFLYZUWDTDYATN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)