주요 문서
539554
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
193.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
density
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(Cl)cccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-1-2-4(6(5)10)7(9)11/h1-3H
InChI key
VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)