주요 문서
53928
Sigma-Aldrich
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide
≥95.0% (NT)
동의어(들):
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-4-carboxaldehyde hydrazone-3-oxide, 2,5-Dihydro-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylimidazole-4-carboxaldehyde hydrazone 3-oxide, HHTI
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.24
Beilstein:
6862527
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (NT)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
InChI key
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide (HHTIO) is a hydroxylamine compound.[1]
기타 정보
Probe for stable nitroxide radical formation with ESR spectroscopy[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T Matsuo et al.
Free radical biology & medicine, 25(8), 929-935 (1998-12-05)
In areas where hepatitis B virus (HBV) is prevalent, HBV carriers negative for hepatitis B surface antigen (HbsAg) by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) have been reported. Moreover, even after screening donor blood for HbsAg and hepatitis B core antibody (HBcAb)