주요 문서
538957
Sigma-Aldrich
Tris(benzoylacetonato) mono(phenanthroline)europium(III)
동의어(들):
Tris(benzoylacetonato)mono(phenanthroline)europium(III)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H35EuN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
815.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: europium
mp
179-186 °C (lit.)
λmax
612 nm
SMILES string
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.C\C(O[Eu](O\C(C)=C\C(=O)c4ccccc4)O\C(C)=C\C(=O)c5ccccc5)=C\C(=O)c6ccccc6
InChI
1S/C12H8N2.3C10H10O2.Eu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h1-8H;3*2-7,11H,1H3;/q;;;;+3/p-3/b;3*8-7+;
InChI key
CYANOTPYWCTXGU-PRTBJVMOSA-K
일반 설명
Light emitting metal complex.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Organic Semiconductor Laser Materials