주요 문서
538698
Sigma-Aldrich
3′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩90,538
₩90,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩90,538
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4COCH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
202.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩90,538
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4620 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
density
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CCC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)