Key Documents
537977
Sigma-Aldrich
4-Ethyl benzenesulfonyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
동의어(들):
Chlorosulfo-2Ar functionalized silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
라벨링 범위
1.0 mmol/g loading
표면적
500 m2/g
입자 크기
200-400 mesh
공극 크기
60 Å pore size
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S.H2OSi/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;1-2/h3-6H,2H2,1H3;2H2
InChI key
PLUQKCYOAGXSJX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This gel can be used to immobilize alcohols and scavenge nucleophiles, as well as for “catch and release” applications.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)