주요 문서
310743
Sigma-Aldrich
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩201,376
1 KG
₩353,525
₩201,376
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩201,376
1 KG
₩353,525
About This Item
Linear Formula:
C10H5(SO3Na)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
434.31 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩201,376
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
작용기
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O9S3.3Na.H2O/c11-20(12,13)7-1-2-9-6(3-7)4-8(21(14,15)16)5-10(9)22(17,18)19;;;;/h1-5H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
XJQMXRPUYORHKQ-UHFFFAOYSA-K
일반 설명
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate is an anionic chromophore often used in the fabrication of Ni, PPy-NTS and PPy-PTS electrodes to enhance the hydrogen evolution reaction. [1]
애플리케이션
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate can be used as:
  • An anionic chromophore in capillary electrophoresis[2].
  • An anionic dopant for the polymerization of pyrrole.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Adriana Nori de Macedo et al.
Analytical chemistry, 85(22), 11112-11120 (2013-10-17)
New methods for quantitative analysis of strong anions are required for diagnostic testing of human diseases. Current techniques suffer from poor selectivity and/or long analysis times that are not amenable for labile anions in high-saline or volume-restricted samples. We introduce