주요 문서
537160
Sigma-Aldrich
Isoamyl cinnamate
≥97%
동의어(들):
Isoamyl 3-phenyl propenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
InChI key
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)